Documenti fondamentali
SYNS531420
Synthware PTFE stopper with extraction nut
joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware S531420
About This Item
Codice UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.51
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware S531420
Descrizione generale
PTFE stopper has a Nylon extraction nut permitting easy removal of the stopper from the glass outer joint.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)