SYNS312044
Synthware™ T-bore glass stopcock Entire assembly
bore size 6 mm, plug size 20/44
Sinonimo/i:
Synthware S312044, t-shape stopcock
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware S312044
Dimensioni foro
6 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
With solid glass plug. With constant pressure retention spring and clip.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)