Documenti fondamentali
SYNM131524
Synthware #15 o-ring joint to inner joint adapter
joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware M131524, glass joint adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware M131524
Categorie correlate
Descrizione generale
Synthware adapter with #15 O-Ring and an inner joint (24/40) to inner ground glass.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)