Key Documents
SYNF963024
SynthwareBuchner funnel with perforated plate
30 mL, joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 32 mm
Sinonimo/i:
Synthware F963024, filter funnel
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F963024
Capacità
30 mL
30 mL
D.E. setto
32 mm
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)