Documenti fondamentali
SYNF762450
Synthware storage tube with standard taper side arm
capacity 50 mL, joint: ST/NS 24/40, valve size 0-4 mm
Sinonimo/i:
Synthware F762450, storage tube with outer joint
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Materiali
black cap
cap (plug seal)
colorless tube
glass tube
round bottom
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F762450
Capacità
50 mL
Misura valvola
0-4 mm
Descrizione generale
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)