SYNF411250
Synthware™ two neck round bottom flask with angled side neck
250 mL, center joint: ST/NS 14/20, side joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware F411250, 2-neck round flask
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck (angled side neck)
Giunto
center joint: ST/NS14/20
side joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F411250
Capacità
250 mL
250 mL
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)