SYNF369024C
Synthware™ Buchner funnel with inner joint
600 mL, joint: ST/NS 24/40, frit O.D. 90 mm, porosity: coarse
Sinonimo/i:
Synthware F369024C, glass filter funnel
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F369024C
Capacità
600 mL
600 mL
Diam. est. frit
90 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNF369024C-1EA | 4061832208428 |