Documenti fondamentali
SYNC382630
Synthware chromatography column with reservoir, spherical joint and PTFE stopcock
100 mL, joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 20.0 mm × 305 mm
Sinonimo/i:
Synthware C382630, glass chromatograpy column
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
Giunto
joint: ST/NS35/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C382630
tecniche
HPLC: suitable
Diam. int. × lungh.
20.0 mm × 305 mm
Capacità
100 mL
Compatibilità
suitable for chromatography
Descrizione generale
With 35/20 spherical joint.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)