SYNC362620
Synthware™ chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 20.0 mm, L 203 mm
Sinonimo/i:
Synthware C362620, glass chromatograpy column
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for chromatography
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C362620
Diam. int.
20.0 mm
Lunghezza
203 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)