SYNA604250
Synthware™ modified anti-splash adapter
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware A604250, Anti-splash adapter, splash head, bump trap
About This Item
Prodotti consigliati
Giunto
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A604250
Capacità
250 mL
Descrizione generale
With two 4 mm drain holes at the base of the inner tube to allow solvent to drain back into the evaporation flask.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)