SYNA602924
Synthware™ modified anti-splash adapter
100 mL, top joint: ST/NS 29/42, bottom joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware A602924, Anti-splash adapter, splash head, bump trap
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Giunto
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top29/42
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A602924
Capacità
100 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
With two 4 mm drain holes at the base of the inner tube to allow solvent to drain back into the evaporation flask.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)