Documenti fondamentali
SYNA281250
Synthware anti-splash adapter
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware A281250, rotary evaporator bump trap, bump trap
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Giunto
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A281250
Capacità
250 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
This design prevents possible contamination from rotary evaporator.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)