SYNA111420
Synthware™ modified Claisen adapter
joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware A111420, distilling adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A111420
Categorie correlate
Descrizione generale
Three-inlet type for multiple entries into a single neck flask. One side joint is at a 45° angle.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)