SM601001010
SmartPor, alumina membrane
thickness 100 μm, pore diameter 60 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
Descrizione
Pore geometry: trigonal arrangement
Confezionamento
pkg of 10 pieces
Misura
10 mm × 10 mm
Spessore
100 μm
Dimensione pori
125 nm (interpore distance)
60 nm pore diameter
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)