Documenti fondamentali
SM25100105
Sigma-Aldrich
SmartPor, alumina membrane
thickness 100 μm, pore diameter 25 nm, pore size 65 nm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 5 pieces
About This Item
Formula condensata:
Al
Codice UNSPSC:
12352200
Dimensione pori:
25 nm pore diameter
65 nm (interpore distance)
Descrizione
Pore geometry: trigonal arrangement
Confezionamento
pkg of 5 pieces
Misura
10 mm × 10 mm
Spessore
100 μm
Dimensione pori
25 nm pore diameter
65 nm (interpore distance)
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)