SLW4516/32D
Pyrex® Pouring ring for Media-lab bottle
clear, 32 mm
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 4516/32D
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Prodotti consigliati
Materiali
clear
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
4516/32D
SciLabware
Raccordi
32 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
- For use with 1516, 1517, 1518, 1519 1520, 1523 and 1524 series bottles
- Ensures drip-free pouring
- Clear polypropylene pouring ring
- Withstands autoclaving up to 140 deg. C
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)