SLW4500/00
Pyrex® Square plastic feet
for 10 mL measuring cylinder
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 4500/00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiali
polyethylene
Produttore/marchio commerciale
4500/00
SciLabware
Descrizione generale
For use with SLW3205 cylinders
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)