SLW3710/06
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
500 mL, disc diam. 95 mm, porosity grade 3
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 3710/06
Produttore/marchio commerciale
3710/06
SciLabware
Capacità
500 mL
500 mL
Diam. disco
95 mm
Dimensione pori
grade 3 porosity
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)