Documenti fondamentali
SLW3660/08M
Pyrex® Gooch crucible
30 mL, disc diam. 30 mm, porosity grade 4
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 3660/08M
About This Item
Codice UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
Produttore/marchio commerciale
3660/08M
SciLabware
Diam. disco
30 mm
Dimensione pori
grade 4 porosity
Capacità
30 mL
Descrizione generale
  • Ideal for drying precipitates to constant mass at 110 deg. C
  • Also suitable for ignition work up to 450 deg. C (see safety notice)
  • With integral glass sintered disc
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3