SLW2190/08M
Pyrex® Separating funnel, conical, PTFE key
1000 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 2190/08M
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE key
conical
Giunto
joint stopper29/32
Produttore/marchio commerciale
2190/08M
SciLabware
Capacità
1000 mL
1000 mL
Foro rubinetto
4.0 mm
Descrizione generale
- Complies to ISO 4800, Type 1
- Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
- With interchangeable PTFE key
- Supplied with both polyethylene and glass stoppers
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)