SLW2140/14M
Pyrex® Filter funnel, short stem
top O.D. 200 mm
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 2140/14M
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Descrizione
fits filter diam. 320 - 385 mm
Caratteristiche
short stem
Produttore/marchio commerciale
2140/14M
SciLabware
Diam. filtro
320—385 mm
Lungh. stelo
193 mm
D.E. stelo
24 mm
D.E. sommità
200 mm
Descrizione generale
- With 60 deg. bowl angle for precise fitting of filter paper
- Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)