SLW1569/22D
Pyrex® Aspirator bottles with ground glass side-socket and neck
20000 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1569/22D
About This Item
Prodotti consigliati
Giunto
joint side arm29/32
joint stopper60/46
Produttore/marchio commerciale
1569/22D
SciLabware
Altezza
508 mm , with stopper
Diametro corpo
288 mm
Capacità
20000 mL
20000 mL
D.I. collo
60 mm
Descrizione generale
- Complies with ISO 4796
- Ground side socket (size 29/32) to accept stopcock assemblies
- Ground neck
- Supplied with glass stopper
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)