SLW1200/12D
Pyrex® Kjeldahl flask
plain neck
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1200/12D
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
Pyrex flask
round bottom
single-neck
Caratteristiche
plain neck
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
1200/12D
SciLabware
Altezza
325 mm
Diam. bulbo
101 mm
Capacità
500 mL
500 mL
D.I. × D.E. collo
30 mm × 34 mm
Descrizione generale
- Suitable for the determination of nitrogen etc.
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- Withstands high temperatures
- Resistant to chemical corrosion
Caratteristiche e vantaggi
- Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
- Used for the determination of nitrogen by the Kjeldahl method
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)