SLW1140/04D
Pyrex® Erlenmeyer flask, wide neck, with printed trace code
capacity 100 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1140/04D
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Giunto
joint neckWIDE-MOUTH
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduated
without cap
with printed trace code
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1140/04D
Altezza
110 mm
Diam. est. corpo
64 mm
Capacità
100 mL
D.I. collo
30 mm
Descrizione generale
- Complies with DIN ISO 24450
- Erlenmeyer pattern
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- Excellent thermal performance
- High resistance to chemical attack
- White enamel graduations and marking spot
- Graduated to capacity
- Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
- Batch certificate available to download from www.scilabware.com
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)