SLW1130/12D
Pyrex® Erlenmeyer flask, narrow neck, with printed trace code
capacity 200 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1130/12D
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
flat bottom
Giunto
Joints neck (34)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduated
without cap
printed trace code
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1130/12D
Altezza
131 mm
Diam. est. corpo
79 mm
Capacità
200 mL
D.I. collo
34 mm
Raccordi
narrow neck
Descrizione generale
- Complies with DIN ISO 1773
- Erlenmeyer pattern
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
- White enamel graduations and marking spot
- Graduated to full capacity
- Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
- Batch certificate available to download from www.scilabware.com
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)