SLW1020/06D
Pyrex® Beakers, conical form, Phillips pattern
250 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1020/06D
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.17
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
1020/06D
SciLabware
Altezza
105 mm
Diametro della base
68.0 mm
Diametro sommità
52 mm
Capacità
250 mL
Descrizione generale
- Conical shape (Phillips pattern) with spout
- Manufactured from ′Pyrex borosilicate glass
- Excellent thermal performance and chemical resistance
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)