Key Documents
S660736
N1-ACETYL-N3-(2-CYANOETHYL)-N3-(2-HYDROXYETHYL)-1,3-PHENYLENEDIAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C13H17N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.299
Numero MDL:
Altre note