Key Documents
S642290
3-(METHACRYLAMIDO)-1-(2,2,2-TRIFLUOROETHYL)-2-PYRAZOLIN-5-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C9H10F3N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.194
Numero MDL:
Altre note