Key Documents
R488402
5-(3-METHYL-THIOPHEN-2-YLMETHYLENE)-3-PHENETHYL-2-THIOXO-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H15NOS3
Numero CAS:
Peso molecolare:
345.507
Numero MDL:
Altre note