Key Documents
R420360
2-(4-HYDROXY-2-OXO-1,2-DIHYDRO-QUINOLIN-3-YL)-N-P-TOLYL-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H16N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.34
Numero MDL:
Altre note