QBD11166
DOTA-tris(TBE)-amido dPEG ®11-Maleimide
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Saggio
>90%
Forma fisica
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
DOTA-tris(TBE)-amido dPEG ®₁₁-Maleimide contains a DOTA-tris(TBE) metal chelator for radio-labelling and a thiol-reactive maleimide connected by a hydrophilic dPEG spacer.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign