QBD10240
Amino-dPEG®8-OH
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C16H35NO9/c17-16(19)15-26-14-13-25-12-11-24-10-9-23-8-7-22-6-5-21-4-3-20-2-1-18/h16,18-19H,1-15,17H2
YBEHUBYEUMMBEN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)