QBD10181
dPEG®4-SATA (S-acetyl-dPEG®4-NHS ester)
Sinonimo/i:
2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 17-oxo-4,7,10,13-tetraoxa-16-thiaoctadecanoate, Acetyl-S-dPEG4-NHS ester, N-Succinimidyl S-acetyl(thiotetraethylene glycol), Polyethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>90%
Forma fisica
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(SCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)=O
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)