PEM3B5066
Xion PEM-Aquivion®-830
thickness 50 μm, L × W 15 cm × 15 cm
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Lungh. × largh.
15 cm × 15 cm
Spessore
50 μm
Categoria alternativa più verde
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)