P19809
2-Phenylbenzimidazole
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
293-296 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)-c2nc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C13H10N2/c1-2-6-10(7-3-1)13-14-11-8-4-5-9-12(11)15-13/h1-9H,(H,14,15)
DWYHDSLIWMUSOO-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... FGFR1(2260) , PDGFRB(5159)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?