Documenti fondamentali
P16605
Sigma-Aldrich
Phenylacetaldehyde dimethyl acetal
97%
Sinonimo/i:
(2,2-Dimethoxyethyl)benzene
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CH(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.22
Beilstein:
879360
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.493 (lit.)
P. ebollizione
219-221 °C/754 mmHg (lit.)
Densità
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(Cc1ccccc1)OC
InChI
1S/C10H14O2/c1-11-10(12-2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3
WNJSKZBEWNVKGU-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)