Documenti fondamentali
OCNQAK620
Sigma-Aldrich
SMCC Conjugation Kit for Amine Cd-based Core/Shell Quantum Dots
fluorescence λem 620 nm, for 4 conjugation
About This Item
Codice UNSPSC:
43211915
NACRES:
NA.23
Fluorescenza
λem 620 nm
Descrizione generale
Components:
  • QSA
  • Sulfo-SMCC
  • Traut′s Reagent
  • Coupling Buffer
  • Storage Buffer
  • Quenching Buffer
  • Tubes 4 x 1.7 mL
Note legali
Product of Ocean Nanotech, LLC.
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)