NOR1005P7
Norell® Standard Series™ 10 mm NMR tubes
frequency 300 MHz
Sinonimo/i:
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless tube
glass tube
Caratteristiche
neck thread push fit
Confezionamento
pack of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Norell 1005-P-7
Parametri
300 MHz frequency
Lunghezza
7 in.
D.E. × D.I.
10 mm × 8.76 mm
curvatura
±0.013 mm
concentricità
±0.020 mm
Diam. tubo
10 mm
Spessore delle pareti
1.24 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)