NOR10017
Norell® Standard Series™ 10 mm NMR tubes
frequency 200 MHz, L 7 in.
Sinonimo/i:
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless tube
glass tube
Caratteristiche
neck thread push fit
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Norell 1001-7
Parametri
200 MHz frequency
Lunghezza
7 in.
D.E. × D.I.
10 mm × 8.76 mm
Diam. tubo
10 mm
Spessore delle pareti
1.24 mm
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)