Key Documents
N28000
Sigma-Aldrich
5-Nitrovanillin
97%
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde
About This Item
Formula condensata:
5-O2NC6H2-3-(OCH3)-4-(OH)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.14
Beilstein:
1973746
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
172-175 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cc(OC)c(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO5/c1-14-7-3-5(4-10)2-6(8(7)11)9(12)13/h2-4,11H,1H3
ZEHYRTJBFMZHCY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
206.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
97 °C