N21588
2-Nitrophenylhydrazine
97%
Sinonimo/i:
(2-Nitrophenyl)hydrazine, (o-Nitrophenyl)hydrazine, 1-(2-Nitrophenyl)hydrazine, 1-Hydrazino-2-nitrobenzene, 2-Hydrazino-1-nitrobenzene, o-(Hydrazino)nitrobenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder
contiene
30% water as stabilizer (minimum)
Punto di fusione
91-93 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NNc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-8-5-3-1-2-4-6(5)9(10)11/h1-4,8H,7H2
FRBUNLLUASHNDJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?