Documenti fondamentali
MT51350084
Mettler-Toledo electrolyte for reference electrodes
Friscolyt-B, volume 6 x 250 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51350084
Volume
6 x 250 mL
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)