Documenti fondamentali
MT51344773
Mettler-Toledo ISE standard solution
Cyanide
About This Item
Codice UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
Forma fisica
liquid
Caratteristiche
1000 mg/L Concentration
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51344773
Volume
500 mL
Descrizione generale
ISE standad for ion-selective electrodes
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)