Documenti fondamentali
MT51343184
Mettler-Toledo electrolyte for reference electrodes
3 mol/L KCl Sat AgCl, volume 25 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51343184
Volume
25 mL
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)