Key Documents
MT51340339
Mettler-Toledo Economic & Easy ORP electrode
Robust Plastic shaft, fill solution: Gel
About This Item
Codice UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.79
Materiali
Nylon (junction)
plastic shaft
platinum (pin)
Descrizione
BNC connector
Reference system: Ag/AgCl
Caratteristiche
fill solution: Gel
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51340339
Campo di misura della temperatura
0-80 °C
L × diam.
120 mm × 12 mm
Dimens. cavo
1 m
Descrizione generale
ORP electrode for lab use.