Key Documents
MT51302049
Mettler-Toledo conductivity standard
Conductivity: 1413 μs/cm, volume 30 x 20 mL , sachets
Sinonimo/i:
conductivity calibration standard
About This Item
Codice UNSPSC:
51191600
NACRES:
NA.24
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51302049
Volume
30 x 20 mL , sachets
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)