M16806
2-Methoxy-4-morpholinobenzenediazonium chloride zinc chloride double salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14N3O2 · 0.5 Cl4Zn
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.85
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Stato
dry powder
Punto di fusione
131 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1cc(ccc1[N+]#N)N2CCOCC2.COc3cc(ccc3[N+]#N)N4CCOCC4
InChI
1S/2C11H14N3O2.4ClH.Zn/c2*1-15-11-8-9(2-3-10(11)13-12)14-4-6-16-7-5-14;;;;;/h2*2-3,8H,4-7H2,1H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
UKEGNQLCNXRWNG-UHFFFAOYSA-J
Categorie correlate
Applicazioni
2-Methoxy-4-morpholinobenzenediazonium chloride zinc chloride double salt can be used as an aromatic azide precursor to synthesize 1,2,3-triazole products via one-pot tandem click reactions with terminal alkynes.
Reactant used in multi-step click reactions for preparation of azides
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?