Key Documents
L216240
8-(BENZYLAMINO)-7-(2-HYDROXYETHYL)-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H17N5O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
315.334
Numero MDL:
Altre note