Key Documents
JRD0169
Sigma-Aldrich
4-Phenylisoxazol-5-amine
AldrichCPR
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8N2O
Peso molecolare:
160.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
Nc1oncc1-c2ccccc2
InChI
1S/C9H8N2O/c10-9-8(6-11-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,10H2
HFTKSZSXETZARM-UHFFFAOYSA-N