Documenti fondamentali
JKA7149
Sigma-Aldrich
4arm-PEG20K 2arm-OH, 2arm-NH2
HCl Salt, average Mn 20000
About This Item
Formula condensata:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2HCl)2(CH2O(CH2CH2O)nH)2
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
Forma fisica
solid
PM
average Mn 20000
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)